Merck
M83406
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-噻唑啉
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7NS
CAS号:
分子量:
101.17
Beilstein:
104274
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.520 (lit.)
沸点
144.0-145.0 °C (lit.)
mp
-101.0 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1=NCCS1
InChI
1S/C4H7NS/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3
InChI key
JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于醛合成的 Meyers 试剂。
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
98.6 °F - closed cup
闪点(°C)
37 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B Schaal et al.
Comptes rendus de l'Academie des sciences. Serie III, Sciences de la vie, 313(7), 319-325 (1991-01-01)
Intranasal injections of a fragrant solution of 2-methyl-2-thiazoline elicited significant heart rate decelerations in late pregnancy fetal sheep, while the injection of a control fluid (isotonic saline) had no effect. This result indicates that the ovine fetuses are able to
[Information from the Soviet Toxicology Center].
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 55-56 (1980-10-01)