Merck
M13009
Sigma-Aldrich
3-甲氧基缩丁醛二甲缩醛
98%
别名:
1,1,3-三甲氧基丁烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OCH3)CH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
148.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
沸点
157 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(C)CC(OC)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(8-2)5-7(9-3)10-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
OMAKZNALRADTRX-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
116.6 °F - closed cup
闪点(°C)
47 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)