Merck
JKA7026
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, HCl Salt, carboxyl reactive
别名:
4臂-PEG-NH2, 4臂PEG胺, 四臂聚乙二醇胺盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$473.00
$473.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$473.00
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$473.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
4arm-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
表单
solid
分子量
average Mn 20,000
反应适用性
reactivity: carboxyl reactive
聚合物结构设计
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四臂PEG胺。水凝胶PEG。胺基可与羧基(-COOH)或其他胺反应性化学基团结合。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
商品
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.