Merck
JKA8009
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, hexaglycerol core, carboxyl reactive
别名:
8臂-PEG-NH2,六甘油核, 8臂-PEG-NH2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$514.00
$514.00
预计发货时间2025年6月02日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$514.00
About This Item
线性分子式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)8
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$514.00
预计发货时间2025年6月02日详情
获取大包装报价
产品名称
8臂PEG20K-NH2, 甘油核, HCl Salt, average Mn 20,000
表单
solid
分子量
average Mn 20,000
反应适用性
reactivity: carboxyl reactive
聚合物结构设计
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
8臂PEG胺。交联成水凝胶。胺基与羧基(-COOH)或其他胺反应性化学基团反应。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Frith, J.E., et al.
Biomaterials, 35(4) (2014)
Giorgi, M.E., et al.
Glycobiology, 22(10) (2012)
Jeon, O., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
商品
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.