Merck
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
别名:
HS-PEG-NH2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$799.00
$799.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$799.00
About This Item
线性分子式:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$799.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
表单
solid
分子量
average Mn 2,000
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: heterobifunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
巯基 PEG 胺。HS 为巯基反应性,NH2 稳定,可被激活。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)