Merck
JKA5146
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average Mn 7,500, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
别名:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HS-PEG-NH2, HCl Salt, average Mn 7,500
形狀
solid
分子量
average Mn 7,500
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)