主要文件
GF92938607
氮化锆
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
别名:
ZR536010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$913.00
$913.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$913.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
$913.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 929-386-07
重量
50 g
零件最大尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)