主要文件
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
别名:
W 526011
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31191518
NACRES:
NA.23
方案
99.5%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 087-425-39
重量
20 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)