主要文件
1.00808
Supelco
氧化钛(IV)
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
别名:
氧化钛(IV)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$212.00
$212.00
预计发货时间2025年6月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$212.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
O2Ti
CAS号:
分子量:
79.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
236-675-5
NACRES:
NA.21
$212.00
预计发货时间2025年6月10日详情
获取大包装报价
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% dry basis (cerimetric)
98.0-100.5% (cerimetric)
表单
powder
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.5% Substances soluble in dilute hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
缺失
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C; 3 h
pH值(酸碱度)
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
堆积密度
850 kg/m3
痕量阳离子
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0020%
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sb: ≤0.0020%
Zn: ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
应用
  • Sulfanyl Porphyrazines with Morpholinylethyl Periphery-Synthesis, Electrochemistry, and Photocatalytic Studies after Deposition on Titanium(IV) Oxide P25 Nanoparticles.: 本研究介绍了吗啉乙基外围的硫烷基卟啉的合成和表征。为此将这种化合物沉积在氧化钛 (IV) 纳米粒子上,评估了它们的光催化性能,证明它们在环境光催化和有机合成中具有潜在的应用价值(Koczorowski et al., 2021)。
  • Gold-titanium(IV) oxide plasmonic photocatalysts prepared by a colloid-photodeposition method: correlation between physical properties and photocatalytic activities.: 本研究讨论了如何使用胶体光沉积法开发金-氧化钛 (IV) 等离子体光催化剂。其中探讨了它们的物理性质与增强光催化活性之间的相关性,表明它们可应用于太阳能转换和环境修复 (Tanaka et al., 2012)。
  • Size-selective photocatalytic reactions by titanium(IV) oxide coated with a hollow silica shell in aqueous solutions.: 本文探讨了空心二氧化硅壳包被的氧化钛 (IV) 在尺寸选择性光催化反应中的应用。这种复合材料的独特结构特性,使其能够选择性地光催化降解水中的有机污染物,从而提供一种新纯水方法(Ikeda et al., 2007)。
  • Photocatalytic activity of neat and silicon-doped titanium(IV) oxide nanofibers prepared by combined sol-gel and electrospinning techniques.: 研究了掺杂硅的氧化钛 (IV) 纳米纤维的光催化性能。由于表面积增加和电子特性改变,这种纳米纤维表现出增强的光催化活性,可有效用于污染控制和太阳能应用(Watthanaarun et al., 2007)。
  • Enhanced photocatalysis of pentachlorophenol by metal-modified titanium (IV) oxide.: 重点研究了使用金属改性氧化钛 (IV) 光催化降解五氯苯酚。研究结果表明,用金属改性可显著提高光催化效率,为环境应用中有害有机化合物提供了一种有效的分解方法(Lin et al., 2006)。
联系
替代:TX0685; TX0685-2
分析说明
含量测定(铈量滴定法):98.0 - 100.5 %
含量测定(铈量滴定法,以干燥物计): ≥ 99.0%
同一性:通过测试
溶液外观:通过测试
溶于水的物质: ≤ 0.5 %
溶于稀盐酸的物质: ≤ 0.5 %
酸碱度:通过测试
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ba(钡): ≤ 0.0020 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Sb(锑): ≤ 0.0020 %
Zn(锌): ≤ 0.005 %
干燥失重(105 °C; 3h): ≤ 0.5 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
访问文档库
Questions
  1. Hello, I want to know what is the size of TiO2 particles in the product with CAS 13463-67-7. Thank you!
    1 answer
    1. The particle size of this product has not been determined on a lot to lot basis. However, historical data suggests a particle size distribution as follows:
      d(10): 0.4 µm (up to 10%)
      d(50): 0.7 µm (up to 50%)
      d(90): 1.3 µm (up to 90%)