主要文件
GF70659962
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.05mm
别名:
ES301532
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$666.00
$666.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$666.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$666.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 706-599-62
长度
0.5 m
厚度
0.1 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)