Merck
1546900
USP
聚对苯二甲酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
聚(对苯二甲酸)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
3 STRIPS
$532.00
$532.00
预计发货时间2025年2月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
3 STRIPS
$532.00
About This Item
线性分子式:
(C10H8O4)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$532.00
预计发货时间2025年2月03日详情
获取大包装报价
等級
pharmaceutical primary standard
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4.C2H6O2/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;3-1-2-4/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
FYIBGDKNYYMMAG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
聚对苯二甲酸乙二酯是主要在水瓶制造中最常用的聚合物。[1][2]
應用
用于电气部件,包括继电器底座和灯座、泵壳、齿轮、链轮、椅子扶手、脚轮和家具部件。
特點和優勢
平衡的强度、刚度和韧性,优异的电气性能、表面外观和耐化学性。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Polyethylene terephthalate-I. Chemistry, thermodynamics and transport properties.
Ravindranath K & Mashelkar RA
Chemical Engineering Science, 41(9), 2197-2214 (1986)
Assessing human exposure to phthalic acid and phthalate esters from mineral water stored in polyethylene terephthalate and glass bottles
Montuori P, et al.
Food Additives and Contaminants, 25(4), 511-518 (2008)