主要文件
GF60892184
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 50 g
别名:
SJ606300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$613.00
$613.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$613.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
$613.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 608-921-84
重量
50 g
标称颗粒尺寸
1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)