主要文件
GF40770435
碳化硅
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
别名:
SI675721
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$322.00
$322.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$322.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
$322.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 407-704-35
长度
1 m
直径
0.015 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)