主要文件
GF60683902
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 2 m
别名:
ET301200
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$491.00
$491.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$491.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$491.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 606-839-02
长度
2 m
厚度
0.2 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)