主要文件
CLS3140100
Pyrex® 结晶皿
capacity 325 mL, O.D. × H ~100 mm × 50 mm
别名:
Corning® 3140
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
18 EA
$191.00
$191.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
18 EA
$191.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
$191.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Corning 3140-100
外径 × 高度
~100 mm × 50 mm
容量
325 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)