主要文件
GF19916073
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
25mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
别名:
PT027910
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,210.00
$1,210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,210.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,210.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 199-160-73
长度 × 直径
25 mm × 2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)