主要文件
GF80341321
Platinum-iridium alloy, Pt80Ir20
0.5m wire, 0.1mm diameter, as drawn
别名:
PT045110
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 803-413-21
长度 × 直径
0.5 m × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)