主要文件
GF84174071
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
2m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
别名:
PT025835
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,370.00
$1,370.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,370.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$1,370.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
描述
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
方案
99.999%
表单
wire (insulated)
制造商/商品名称
Goodfellow 841-740-71
长度
2 m
导体直径
0.05 mm
隔离层厚度
0.009 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)