主要文件
GF16672136
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 50 g, condition spherical
别名:
SN076010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$343.00
$343.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$343.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$343.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 166-721-36
重量
50 g
最大零件尺寸
75 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)