576883
别名:
哑光银粉, 金属锡, 锡元素, 锡粉
576883-5G
$132.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
265640
锡
14509
520373
265632
755702
484059
银
576832
774081
铜
266418
碲
549657
氧化锡(IV)
100
≥99% trace metals basis
nanopowder
11 μΩ-cm, 20°C
<150 nm (SEM)
2270 °C (lit.)
231.9 °C (lit.)
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
battery manufacturing
[Sn]
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Electronic Materials
Inorganic & Metallic Nanomaterials
Tin (Sn)
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
204692
595063
氮化钛
243434
Supelco
1.07806
Tin
900852
乙烷1,2-碘化二铵