Merck
GF05751345
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, high purity 99.995%
别名:
SN006031
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$623.00
$623.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$623.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sn
CAS号:
分子量:
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$623.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
化驗
99.995%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 057-513-45
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
零件最大尺寸
150 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)