GF05428391
别名:
AL605720
1 of 10
Sigma-Aldrich
8.20543
正十二烷
913499
Aluminum oxide nanofibers
297879
十二烷
NIST742
氧化铝
GF65553598
聚碳酸酯
Supelco
44010
GF36288276
Alumina
GF31721554
Alumina/Silica
718467
氧化钛(IV)
551643
fibers
Goodfellow 054-283-91
10 m
0.02 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。