主要文件
GF65553598
聚碳酸酯
(PC), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, additives heat stabilizer only
别名:
CT306310
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 655-535-98
重量
100 g
標稱粒徑
3 mm
一般說明
如需最新SDS信息,请访问www.goodfellow.com
應用
  • Bio-based polycarbonate as synthetic toolbox:该文研究脂肪族聚碳酸酯的性能调控,包括获得pH依赖性水溶性等特性,并介绍一种新型聚碳酸酯合成路径(O Hauenstein, S Agarwal, A Greiner, 2016)。
  • Short carbon fiber reinforced polycarbonate composites:分析上浆材料类型和水平对碳纤维强化聚碳酸酯的机械、电子和形态特性的影响(C Ozkan, NG Karsli, A Aytac, V Deniz, 2014)。
  • Insight into chain scission and release profiles from photodegradation of polycarbonate microplastics:该文研究双酚A聚碳酸酯在光暴露下会发生降解和环境影响,说明一个严重的环境问题(Y Shi, P Liu, X Wu, H Shi, H Huang, H Wang, S Gao, 2021)。
  • Reprocessable acid-degradable polycarbonate vitrimers:开发羟基改性聚碳酸酯网络,在高温下会发生碳酸酯交换反应(transcarbonation exchange reaction),实现化学再生(RL Snyder, DJ Fortman, GX De Hoe, 2018)。
法律資訊
Goodfellow产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.