文件
8.20543
Sigma-Aldrich
正十二烷
for synthesis
别名:
正十二烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CH3
CAS号:
分子量:
170.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
酶委員會索引編號:
203-967-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
200 °C
expl. lim.
0.6 % (v/v)
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp
-9.6 °C
轉變溫度
flash point 85.5 °C
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
正十二烷可用作有机化学溶剂。也可用作蒸馏驱逐剂和闪烁试剂。目前正在研究用正十二烷取代煤油燃料。
應用
正十二烷用途:
  • 作为铟纳米颗粒直接合成反应中的非极性溶剂。
  • 用双功能化离子液体(IL)稀释,进行卤水提锂。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.748 - 0.749
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup