主要文件
GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
别名:
AJ615720
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$647.00
$647.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$647.00
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
$647.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
fibers
制造商/商品名称
Goodfellow 317-215-54
长度
50 m
直径
0.01 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)