Merck
D85209
Sigma-Aldrich
乙酰戊二酸二乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
CAS号:
分子量:
230.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
沸点
154 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)