Merck
B6506
Sigma-Aldrich
苯甲脒 盐酸盐 水合物
≥99%
别名:
盐酸苄脒, 苄脒 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$73.50
25 G
$138.00
100 G
$367.00
$73.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$73.50
25 G
$138.00
100 G
$367.00
About This Item
线性分子式:
C6H5C(=NH)NH2 · HCl · xH2O
分子量:
156.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
3594959
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
$73.50
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
86-88 °C (lit.)
溶解度
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2.ClH.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5H,(H3,8,9);1H;1H2
InChI 密鑰
BQVJCMMLDJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
盐酸苯甲脒水合物已被用于:
  • 蛋白质印迹分析[1][2]
  • 免疫沉淀[3]
  • 酵母动力蛋白的纯化[4]
  • 作为蛋白酶抑制剂,用于制备刷状缘膜囊泡[5]
  • 处理人体滑液、血液和眼睛的睡眠[6]
  • 防止软骨的非特异性降解[7][8]
生化/生理作用
盐酸苯甲脒为胰蛋白酶、胰蛋白样酶以及丝氨酸蛋白酶的可逆抑制剂。 采用大约 1mM 的浓度可抑制常用蛋白酶。要抑制来自酵母的蛋白酶,所用浓度范围为 0.5 至 4.0mM,并且通常它可与胃蛋白酶抑制剂互换。
除了可用作胰蛋白酶的强效竞争性抑制剂外,盐酸苯甲脒还可作为凝血酶和纤溶酶的强效竞争性抑制剂。而且还发现盐酸苯甲脒在阻止人血浆中的胰高血糖素降解方面与抑肽酶效果相当。
肽酶抑制剂。
準備報告
盐酸苯甲脒可溶于水和乙醇。 在水中进行浓度测试,50mg/ml 时加热可得到澄清溶液。盐酸苯甲脒易于氧化。建议每次使用前在脱气水中配制新鲜溶液。然而,储存在惰性气体中以排除空气的冷冻等分溶液,短时间内可保持稳定。用于评估冷冻溶液保质期的信息不足。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Aneuploidy causes premature differentiation of neural and intestinal stem cells
Gogendeau D, et al.
Nature Communications, 6(51), 8894-8894 (2015)
Sialidase unmasks mucin domain epitopes of lubricin
Solka KA, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 64(11), 647-668 (2016)
Contrast-enhanced CT using a cationic contrast agent enables non-destructive assessment of the biochemical and biomechanical properties of mouse tibial plateau cartilage
Lakin BA, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 34(7), 1130-1138 (2016)
Contrast-enhanced CT imaging as a non-destructive tool for ex vivo examination of the biochemical content and structure of the human meniscus
Oh DJ, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 35(5), 1018-1028 null
The MDM2 RING and central acidic domains play distinct roles in MDM2 homodimerization and MDM2-MDMX heterodimerization
Leslie PL, et al
The Journal of biological chemistry, 6(51), jbc-M115 (2015)