Merck
D123706
Sigma-Aldrich
2,6-二碘-4-硝基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$304.00
$304.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$304.00
About This Item
线性分子式:
I2C6H2(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
389.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$304.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
251-253 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
InChI 密鑰
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)