Merck
D38804
Sigma-Aldrich
2,6-二溴苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$326.00
$326.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$326.00
About This Item
线性分子式:
Br2C6H3NH2
CAS号:
分子量:
250.92
Beilstein:
2207094
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$326.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
97%
形狀
crystals
bp
262-264 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which