Merck
C56255
Sigma-Aldrich
氯甲基膦酸二氯化物
97%
别名:
(Chloromethyl)phosphonic acid dichloride, (Chloromethyl)phosphonic dichloride, (Chloromethyl)phosphonoyl dichloride, (Chloromethyl)phosphoryl dichloride, Chloromethanephosphonic acid dichloride, Chloromethanephosphonic dichloride, Chloromethyl dichlorophosphine oxide, Chloromethylphosphonyl dichloride, Dichloro(chloromethyl)phosphine oxide, P-(Chloromethyl)phosphonic dichloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$145.00
$145.00
请联系客服了解存货情况
Request a Bulk Order
通知我
有国内现货时,请邮件通知我。
选择尺寸
变更视图
10 G
$145.00
About This Item
线性分子式:
ClCH2P(O)Cl2
CAS号:
分子量:
167.36
Beilstein:
969707
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$145.00
请联系客服了解存货情况
Request a Bulk Order
通知我
有国内现货时,请邮件通知我。
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
沸点
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)