Merck
C2004
Sigma-Aldrich
胆碱 二柠檬酸盐
≥98%
别名:
(2-羟乙基)三甲基铵盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$181.00
$181.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$181.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO8
CAS号:
分子量:
295.29
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$181.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98%
表单
powder
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 用于酶稳定的天然低共溶溶剂:研究调查了柠檬酸二氢胆碱等天然低共溶溶剂增强特异腐质霉Humicola insolens角质酶热稳定性的作用。该方法在各种生物技术应用中,对改善酶性能具有重要意义(Romano et al., 2023)。
生化/生理作用
酰基受体
底物
胆碱乙酰基转移酶底物
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)