Merck
ANV00053
Sigma-Aldrich
4-(4-carboxy-phenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22N2O4
分子量:
306.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(5-7-13)14(19)20/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N