Merck
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-吡唑-4-硼酸
≥95%
别名:
1-叔丁氧基羰基-1H-吡唑-4-硼酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$134.00
1 G
$235.00
$134.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$134.00
1 G
$235.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13BN2O4
分子量:
212.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$134.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥95%
表单
solid
mp
157-161 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)