Merck
92825
Sigma-Aldrich
2,3,6-三硝基苯酚
moistened with water, ≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3N3O7
CAS号:
分子量:
229.10
Beilstein:
3149687
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥95.0% (calc. based on dry substance, HPLC)
质量
moistened with water
包含
~40% water as stabilizer
mp
119-120 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1c(ccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)2-1-3(7(11)12)5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
UPOHJPYGIYINKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
补充剂危害
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)