Merck
91376
Sigma-Aldrich
4-(二甲氨基)-1-丁醇
≥97.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
117.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
官能团
amine
hydroxyl
SMILES字符串
CN(C)CCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-7(2)5-3-4-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
QCTOLMMTYSGTDA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)