Merck
715662
Sigma-Aldrich
3-甲氨基-1-丙醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H11NO
CAS号:
分子量:
89.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448
密度
0.917 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
180.0 °F - closed cup
閃點(°C)
82.2 °C - closed cup