Merck
90502
Sigma-Aldrich
N,N′-二--丁基--苯二胺
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 ML
$58.80
50 ML
$233.00
$58.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 ML
$58.80
50 ML
$233.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24N2
CAS号:
分子量:
220.35
Beilstein:
2805827
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$58.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥94.0% (GC)
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.539
密度
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
InChI key
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)