Merck
904570
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
别名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-6-13C,5-d, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$1,270.00
50 MG
$3,730.00
$1,270.00
预计发货时间2025年5月30日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
10 MG
$1,270.00
50 MG
$3,730.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC46DH63N5O9PSi
分子量:
904.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.12
$1,270.00
预计发货时间2025年5月30日详情
索取更多信息
同位素純度
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(N=C(NC(C)=O)C([2H])=[13CH]5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
InChI 密鑰
QKWKXYVKGFKODW-XJGJNQOTSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)