Merck
1612630
USP
水飞蓟宾
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
水飞蓟宾, 2,3-二氢-3-(4-羟基-3-甲氧基苯基)-2-(羟甲基)-6-(3,5,7-三羟基-4-氧代苯并吡喃-2-基)苯并二氧杂环己
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$565.00
$565.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$565.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H22O10
CAS号:
分子量:
482.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$565.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
silybin
制造商/商品名称
USP
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25?/m0/s1
InChI key
SEBFKMXJBCUCAI-ILJKEPSESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
水飞蓟宾USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和分析。
也用于下列USP专论方法:
  • 水飞蓟提取物粉
  • 水飞蓟胶囊
  • 水飞蓟片
  • 水飞蓟粉
  • 水飞蓟
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他说明
可能适用相应的销售限制条件。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Questions
  1. Is this molecule extracted from a plant base or is it made by synthesis?
    1 answer
    1. This is a product of the United Stated Pharmacopeia. The current lot is of plant origin. Please see the link below to review the supplier product listing:
      https://store.usp.org/product/1612630