904627
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC47H64N7O9PSi
分子量:
943.12
UNSPSC代码:
41106305
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)[13CH]=N2)N=C(NC(C)=O)N1
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3