Merck
900571
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) ester terminated
lactide:glycolide 80:20, Mw 200,000
别名:
PLGA 85:15
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$638.00
$638.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$638.00
About This Item
线性分子式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$638.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
crystals
质量水平
投料比
lactide:glycolide 80:20
分子量
Mw 200,000
降解时间线
<9 months
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
应用
Controlled release, nanoparticles, scaffolds.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)