Merck
769886
Sigma-Aldrich
树脂® LG 855 S, 聚(L-丙交酯-co-乙交酯)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
别名:
树脂® LG 855 S, PLGA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$223.00
25 G
$740.00
$223.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$223.00
25 G
$740.00
About This Item
线性分子式:
HO[C3H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$223.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
表单
solid
投料比
lactide:glycolide 85:15
粘度
2.5-3.5 dL/g
mp
159-166 °C
转变温度
Tg 53-63 °C
储存温度
2-8°C
应用
由L-丙交酯和乙交酯组成的可生物降解、生物相容和可生物吸收的共聚物。这种半结晶材料已被用于制造研究用医疗设备和研究组织工程材料,例如整形外科或软组织固定设备。研究人员已对该物质的降解进行了全面的研究,并已证明在植入后该物质可被人体安全吸收。分子量和聚合物组成的改变使得研究人员可控制聚合物的降解速率和机械稳定性。
法律信息
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. 분자량을 알고싶은데요 아무리 찾아봐도 알 수가 없네요
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is approximately 450,000 g/mol.