Merck
900078
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,4,4,11,11-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
Sodium deoxytaurocholate-2,2,4,4,11,11-d6, Taurodeoxycholic-2,2,4,4,11,11-d6 acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$1,370.00
$1,370.00
预计发货时间2025年5月29日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
5 MG
$1,370.00
About This Item
线性分子式:
C26D6H38NO6S · Na
分子量:
527.72
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
$1,370.00
预计发货时间2025年5月29日详情
索取更多信息
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@]12C(CC[C@H]2[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O[Na])=O)=O)C3CCC4C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C([2H])([2H])[C@@H]1O
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)