Merck
857734
Sigma-Aldrich
3-氨基苯甲脒 二盐酸盐
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
CAS号:
分子量:
208.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品857734,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
96%
表单
solid
mp
262-264 °C (lit.)
官能团
amine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.Cl.Nc1cccc(c1)C(N)=N
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI key
FKFMMMVFFYPIEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)