Merck
857467
Sigma-Aldrich
4-氨基-L-苯丙氨酸 盐酸盐 半水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl · 1/2H2O
分子量:
225.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
powder
旋光性
[α]20/D −8.5°, c = 2 in H2O
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247-249 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
O.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(N)cc2)C(O)=O
InChI
1S/2C9H12N2O2.ClH.H2O/c2*10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;;/h2*1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H;1H2/t2*8-;;/m00../s1
InChI key
LVCNYJHEXVGOCY-OWJCAWTQSA-N
可比产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)