Merck
175188
Sigma-Aldrich
氧化环戊烯
98%
别名:
1,2-环氧环戊烷, 6-氧杂双环[3.1.0]己烷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$146.00
25 G
$706.00
$146.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$146.00
25 G
$706.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
102495
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$146.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
沸点
102 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
50.0 °F - closed cup
闪点(°C)
10 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)