Merck
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-氨基乙基)-1,3-二-叔丁氧羰基-胍
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
别名:
1,3-二-叔丁氧羰基-2-(2-氨基乙基)胍
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$323.00
5 G
$1,220.00
$323.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$323.00
5 G
$1,220.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H26N4O4
分子量:
302.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$323.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
2-(2-氨基乙基)-1,3-二-叔丁氧羰基-胍, technical, ≥90% (HPLC)
等级
technical
方案
≥90% (HPLC)
表单
lumps
mp
95-98 °C
应用
peptide synthesis
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
InChI key
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
其他说明
胍基化试剂[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design