Merck
82817
Sigma-Aldrich
聚合物键合型对甲基苯磺酸吡啶鎓盐
extent of labeling: ~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
别名:
与 2% 二乙烯基苯交联的聚(4-乙烯基吡啶对甲苯磺酸盐), 聚合物键合型对甲苯磺酸吡啶盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品82817,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
表单
lumps
标记范围
~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
基质
crosslinked with 2% DVB
粒径
100-200 mesh
其他说明
用于醇的四氢吡喃化反应的聚合物催化剂;类似试剂请参见[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F.M. Menger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5044-5044 (1981)