Merck
807885
Sigma-Aldrich
Ac-Tle-OH
别名:
(2S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid, N-α-Acetyl-L-tert-leucine, N-Acyl-tert-Leucine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$89.20
$89.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$89.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO3
CAS号:
分子量:
173.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$89.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
95%
质量水平
表单
powder
mp
230 °C
SMILES字符串
O=C(O)[C@H](C(C)(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(10)9-6(7(11)12)8(2,3)4/h6H,1-4H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI key
WPPXAQGLXQAVTE-ZCFIWIBFSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.