Merck
805041
Sigma-Aldrich
2-(三甲硅基)-2-环己烯-1-酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$238.00
$238.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$238.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16OSi
CAS号:
分子量:
168.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$238.00
预计发货时间2025年4月22日详情
获取大包装报价
描述
Fp: 15.8°F
质量水平
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4524
密度
0.8680 g/mL at 25 °C
官能团
ketone
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
应用
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
15.8 °F
闪点(°C)
-9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)